Przejdź do
84532
Sarcosine
≥98.0% (T)
Synonim(y):
N-Methylglycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
203-538-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1699442
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sarcosine, crystallized, ≥98.0% (T)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder with small lumps
quality
crystallized
color
white
mp
208-212 °C (dec.)
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
84570S7672131776
form
powder with small lumps
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥98%
assay
98%
color
white
color
-
color
white
color
white
mp
208-212 °C (dec.)
mp
-
mp
208-212 °C (dec.) (lit.)
mp
208-212 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
cell analysis
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sarcosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)