Przejdź do
S7672
Sarcosine
≥98%, suitable for HPLC, BioXtra
Synonim(y):
N-Methylglycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
940,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
203-538-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1699442
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sarcosine, BioXtra
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white
mp
208-212 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.1%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
cell analysis
SMILES string
CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2.: This study explores the role of sarcosine in glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2, highlighting its potential in environmental biotechnology (Díaz-Soto et al., 2024).
  • CYP116B5-SOX: An artificial peroxygenase for drug metabolites production and bioremediation.: Sarcosine is utilized in developing a novel artificial peroxygenase, enhancing bioremediation and drug metabolite production applications (Giuriato et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
845321317768.07666
form
powder
form
powder with small lumps
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
1481 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sarcosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)