Przejdź do
84380-M
Nitric acid
puriss. p.a., ≥65% (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
38060304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥65% (T)
Form:
liquid
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥65% (T)
form
liquid
ign. residue
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Hg: ≤0.01 mg/kg, K: ≤0.05 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitric acid (HNO3) is a highly corrosive strong mineral acid. In HNO3, nitrogen element exhibits +5 oxidation state. 10%(v/v) nitric acid solution is useful for cleaning laboratory glasswares.[1] Reaction of HNO3 with various original and synthetic mineral dust/mineral oxide surfaces was studied in a low-pressure Knudsen reactor operating at 298K.
Application
Nitric acid (HNO3) may be used in the following studies:
  • Oxidation of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
  • Removal of transition metal catalyst from the single-walled carbon nanotubes (SWNTs) during the purification of SWNTs.
  • Trace determinations of Pb and Cd in aqueous medium by flame atomic absorption spectrometry.[1]
  • Preparation of lead dioxide (PbO2).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8437830709-M695041
grade
puriss. p.a.
grade
puriss. p.a.
grade
puriss. p.a.
grade
-
assay
≥65% (T)
assay
65.0-67.0%
assay
≥65%
assay
≥90.0%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<1.0
pH
<1.0
pH
-
pH
-
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
6.6 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, K: ≤0.05 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Hg: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Hg: ≤0.005 mg/kg, K: ≤0.05 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg
cation traces
Ag: ≤0.000001%, Al: ≤0.000005%, As: ≤0.000001%, Ba: ≤0.000001%, Be: ≤0.000001%, Bi: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00001%, Cd: ≤0.000001%, Co: ≤0.000001%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000001%, Fe: ≤0.00001%, Ge: ≤0.000005%, Hg: ≤0.000001%, K: ≤0.000005%, Li: ≤0.000001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000001%, Mo: ≤0.000002%, Na: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.000001%, Sr: ≤0.000001%, Ti: ≤0.00001%, Tl: ≤0.000005%, V: ≤0.000001%, Zn: ≤0.000005%, Zr: ≤0.00001%
cation traces
As: ≤0.3 ppm, Fe: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eduardo Carasek et al.
Talanta, 56(1), 185-191 (2008-10-31)
The need for highly reliable methods for the determination of trace elements has been recognised in analytical chemistry and environmental science. A method for the trace analysis of Pb and Cd in natural waters is described. In a preconcentration step