Przejdź do
30709-M
Nitric acid
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥65%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥65%
Form:
liquid
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
description
for determinations with dithizone
grade
puriss. p.a.
assay
≥65%
form
liquid
ign. residue
≤0.0005% (as SO4)
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.00005%, phosphate (PO43-): ≤0.00005%, sulfate (SO42-): ≤0.00005%
SMILES string
O[N+]([O-])=O
cation traces
Ag: ≤0.000001%, Al: ≤0.000005%, As: ≤0.000001%, Ba: ≤0.000001%, Be: ≤0.000001%, Bi: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00001%, Cd: ≤0.000001%, Co: ≤0.000001%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000001%, Fe: ≤0.00001%, Ge: ≤0.000005%, Hg: ≤0.000001%, K: ≤0.000005%, Li: ≤0.000001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000001%, Mo: ≤0.000002%, Na: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.000001%, Sr: ≤0.000001%, Ti: ≤0.00001%, Tl: ≤0.000005%, V: ≤0.000001%, Zn: ≤0.000005%, Zr: ≤0.00001%
suitability
passes test for suitability for det. with dithizone
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitric acid (HNO3) is a highly corrosive strong mineral acid. 10%(v/v) nitric acid solution is useful for cleaning laboratory glasswares. Reaction of HNO3 with various original and synthetic mineral dust/mineral oxide surfaces was studied in a low-pressure Knudsen reactor operating at 298K.
Application
Nitric acid (HNO3) may be used for the removal of transition metal catalyst from the single-walled carbon nanotubes (SWNTs) during the purification of SWNTs. It may be used in the trace determinations of Pb and Cd in natural waters by flame atomic absorption spectrometry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitric acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, I cannot find the type of package - glass, FEP ... Can you clarify that? Can this type of acid be used for Trace elemental analysis?
    1 answer
    1. This product is packaged in amber glass bottles. See the 'PROPERTIES' section above, under anion and cation traces, to review the elemental testing and specifications for this material. Yes, this product is suitable for use in trace metal analysis.