Przejdź do
84332
Methyl salicylate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Methylis salicylas, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-317-7
Beilstein/REAXYS Number:
971516
MDL number:
563,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
5.26 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 54 °C)
form
liquid
autoignition temp.
847 °F
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6752PHR12141437450
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
vapor density
5.26 (vs air)
vapor density
5.26 (vs air)
vapor density
5.26 (vs air)
vapor density
5.26 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl salicylate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agata Bartyzel et al.
Analytica chimica acta, 707(1-2), 204-209 (2011-10-27)
N,N'-bis-(α-methylsalicylidene)-2,2-dimethyl-1,3-propanediimine (SBTD) modified silica gel was prepared and used as sorbent for solid phase extraction of Cr(III) ions from aqueous solution. This sorbent showed a high sorption affinity for Cr(III) while recovery of Cr(VI) was very low. The analyte ion
Youli Yao et al.
The Plant cell, 23(10), 3842-3852 (2011-10-27)
We have previously shown that local exposure of plants to stress results in a systemic increase in genome instability. Here, we show that UV-C-irradiated plants produce a volatile signal that triggers an increase in genome instability in neighboring nonirradiated Arabidopsis
Wen-Po Chuang et al.
The New phytologist, 201(3), 928-939 (2013-12-07)
Some plant-derived anti-herbivore defensive proteins are induced by insect feeding, resist digestion in the caterpillar gut and are eliminated in the frass. We have identified several maize proteins in fall armyworm (Spodoptera frugiperda) frass that potentially play a role in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
84332-1L04061838169761