Przejdź do
M6752
Methyl salicylate
ReagentPlus®, ≥99% (GC)
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12191503
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-317-7
Beilstein/REAXYS Number:
971516
MDL number:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.26 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 54 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
847 °F
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl salicylate (MeSA) is a natural herbivore-induced plant volatile[1] It is a naturally occurring product in trees, legumes, exotic plants, vegetables, berries, and the primary constituent of the oil of wintergreen.[2] MeSA is produced from salicylic acid.
Application
Methyl salicylate has been used:
  • as a component of clarifying solution for treating Mongolian gerbil cochlea intact for immunofluorescence analysis[3]
  • as a plant elicitor to test its effect on reducing the whitefly population from tomato plants[4]
  • in the hyalinization of tissues for pulmonary angiography
  • in clearing tissues
Biochem/physiol Actions
Methyl salicylate plays an important role in fruit ripening. It is known to attract natural enemies of herbivores.[1] MeSA inhibits the activity of aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase (ACC synthase) and aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase (ACC oxidase) in plums and tomatoes, it can inhibit fungal infections and reduce chilling injury symptoms in fruits like pomegranates. This oil of wintergreen is of great interest in the tobacco industry as a flavorant.[2] It has counter irritant and anti-inflammatory effects.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W274518PHR121476631
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
Quality Level
100
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
vapor density
5.26 (vs air)
vapor density
5.26 (vs air)
vapor density
5.26 (vs air)
vapor density
5.26 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl salicylate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A novel mouse model of high flow-induced pulmonary hypertension-surgically induced by right pulmonary artery ligation
Zhang A, et al.
The Journal of Surgical Research, 208, 132-139 (2017)
Excitatory postrhinal projections to principal cells in the medial entorhinal cortex
Koganezawa N, et al.
The Journal of Neuroscience, 35(48), 15860-15874 (2015)
Therapeutic Medications in Athletic Training (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M6752-250ML04061837841118
M6752-1L04061837841101
M6752-500ML04061837841125
M6752-1GA04061837841095
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?