Przejdź do
84033
Ruthenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in hydrochloric acid
Synonim(y):
Ruthenium(III) chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
in hydrochloric acid, 1.000 g/L Ru
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Rutheniumstandard can be used as a calibration standard for the determination ofruthenium in metal-organic compounds using graphite furnace atomic absorptionspectroscopy (GF-AAS)
Analysis Note
1 g/L Ru in 1M hydrochloric acid, prepared with high-purity RuCl3, HCl, and water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21049
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
concentration
in hydrochloric acid, 1.000 g/L Ru
concentration
1.000 g/L Ca2+ in hydrochloric acid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The determination of ruthenium by atomic absorption spectrophotometry
Montford.B and Scribbs.C.B
Analytica Chimica Acta, 53, 101-108 (1971)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
486965-500MG04061837658044
84033-100ML04061833006177