Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1.000 g/L Ca2+ in hydrochloric acid
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
SMILES string
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Application
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?