Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 190,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł |
Informacje o tej pozycji
190,00 zł
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Level
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Application
- 2-Pyrrolidinone is used in the synthesis of N-vinylpyrrolidone, from which polyvinylpyrrolidone (PVP) is obtained.
- It can be used as a ligand in the preparation of one-dimensional coordination polymers and mixed transition metal-lanthanide complexes.
- 1,2-amino alcohols can be reacted with carbon dioxide in the presence of 2-pyrrolidinone electrogenerated base to synthesize various oxazolidin-2-ones (Evans-type auxiliaries).
- It is a key starting material in the synthesis of (±)-tetraponerine T4.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: miscible (completely) | solubility H2O: miscible (completely) | solubility benzene: miscible(lit.), carbon disulfide: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), ethanol: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.) | solubility acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.) |
| mp 23-25 °C (lit.) | mp 23-25 °C (lit.) | mp 23-25 °C (lit.) | mp −24 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.487 (lit.) | refractive index n20/D 1.487 (lit.) | refractive index n20/D 1.487 (lit.) | refractive index n20/D 1.47 (lit.) |
| density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.028 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 83300-1L | 04061833005538 |
| 83300-250ML | 04061833005545 |