Przejdź do
240338
2-Pyrrolidinone
≥99%
Synonim(y):
2-Pyrrolidone, Butyrolactam
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-483-1
Beilstein/REAXYS Number:
105241
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
solubility
benzene: miscible(lit.), carbon disulfide: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), ethanol: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
General description
The FT-IR spectra of the hydrogen bonding lactam 2-pyrrolidinone in CCl4 was studied.
Application
2-Pyrrolidinone is used as a starting material in the synthesis of polyvinylpyrrolidone (PVP), (±)-tashiromine, (±)-tetraponerine T4, (+)-ricciocarpins A and B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
83300P74370W482900
description
≥99%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
99%
description
99%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
99%
solubility
carbon disulfide: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), ethanol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Pyrrolidinone
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?