Przejdź do
370037
Poly(methyl methacrylate)
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), average Mw 97,000 (Typical), average Mn 46,000 (Typical)
Synonim(y):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
776,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
autoignition temp.
580 °F
mol wt
average Mn 46,000 (Typical), average Mw 97,000 (Typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
solubility
H2O: insoluble
density
1.200 g/cm3
format
neat
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
815038149881512
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
density
1.200 g/cm3
density
1.200 g/cm3
density
1.200 g/cm3
density
1.200 g/cm3
autoignition temp.
580 °F
autoignition temp.
580 °F
autoignition temp.
580 °F
autoignition temp.
580 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)