Przejdź do
81392
Poly(vinyl chloride)
Selectophore, high molecular weight
Synonim(y):
PVC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2CHCl)n
Numer CAS:
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
powder
viscosity
2.0-5.0 mPa.s, 3 % in THF(25 °C)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(vinyl chloride), popular as PVC, is a polymer which is prepared from vinyl chloride monomer via polymerisation. It can never be used as such and is mostly mixed with heat stabilizers, lubricants, plasticizers, fillers, and other additives. Due to its high chemical resistance property it finds wide application in construction and lining of chemical plants.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
It has been used to fabricate Aluminum(III) selective potentiometric sensor from PVC matrix membrane which has morin ionophore.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38929334676481388
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
viscosity
2.0-5.0 mPa.s, 3 % in THF(25 °C)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
product line
Selectophore
product line
-
product line
-
product line
-
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
description
K-value 55 - 57
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinyl chloride)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poly (vinyl chloride).
Allsopp, Michael W., and Giovanni Vianello.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (1992)
Aluminum (III) selective potentiometric sensor based on morin in poly (vinyl chloride) matrix.
Gupta, Vinod K., Ajay K. Jain, and Gaurav Maheshwari.
Talanta, 72.4, 1469-1473 (2007)
Gianluigi Li Bassi et al.
Critical care medicine, 41(2), 518-526 (2012-12-25)
To assess the structural characteristics involved in the design of high-volume low-pressure endotracheal tube cuffs that are associated with fluid sealing effectiveness and to determine the extent of transmitted tracheal pressures upon cuff inflation. In vitro study. Pneumology laboratories. Eight
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81392-50G04061832996608
81392-1G04061826661130
81392-10G04061832996592
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does 81392 contain any ionophore? Is it pure PVC powder?
    1 answer
    1. This product is pure PVC and does not contain any ionophore.
      Helpful?
  2. what is storage conditions for high molecular weight Polyvinyl chloride either it s -20C or -4c or else room temparature
    1 answer
    1. This product should be stored at room temperature.
      Helpful?
  3. How much molecular mass and aggregation ahout 81392?
    1 answer
    1. There is no information on aggregation for product 81392. The K-value for 81392 is estimated at approx 69-71. This would correspond to an MW of approx 90,000 daltons. Unfortunately, the molecular weight is not a tested specification so it is recommended that the MW and MW distribution be verified empirically.