Merck
81388
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride)
low molecular weight
Synonim(y):
PVC
Wybierz wielkość
250 G
260,00 zł
1 KG
827,00 zł
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
260,00 zł
1 KG
827,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2CHCl)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
K-value 55 - 57
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
~48000
gęstość
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Klucz InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly(vinyl chloride) (PVC) is a commercially sold thermoplastic material with excellent physical properties. It can be used for a variety of applications such as water purification and artificial muscle structure.[1][2][3][4][5]
Zastosowanie
  • Stabilność środowiskowa PVC: Badanie stabilności środowiskowej poli(chlorku winylu) modyfikowanego zasadą Schiffa, podkreślające jego odporność na promieniowanie UV (Ahmed et al., 2021).
  • Właściwości mechaniczne nanowłókien PVC: Badania nad wpływem stężenia polimeru na morfologię i właściwości mechaniczne elektroprzędzionych mat z octanu celulozy i nanowłókien PVC (Tarus et al., 2016).
  • Fotostabilizacja PVC: Wgląd w bieżące postępy w fotostabilizacji PVC w celu zwiększenia jego trwałości i stabilności materiału (Yousif & Hasan, 2015).
  • PVC i folie domieszkowane Mn2+: Badanie właściwości strukturalnych, termicznych i optycznych czystych i domieszkowanych Mn2+ folii PVC, badanie ulepszeń materiałowych (Kayyarapu et al., 2016).
  • Migracja plastyfikatora PVC: Przegląd metod określania migracji plastyfikatorów z materiałów PVC, z uwzględnieniem wpływu na trwałość i bezpieczeństwo materiałów (Chen et al., 2022).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preparation of Ultralow Molecular Weight Poly (vinyl chloride) with Submicrometer Particles via Precipitation Polymerization
Cui P, et al.
Chinese Journal of Polymer Science, 24(3), 1-8 (2005)
Effect of hydrophobicity of polymer materials used for water purification membranes on biofilm formation dynamics
Saeki D, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 506(3), 622-628 (2016)
Towards electroactive gel artificial muscle structures
Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD) XX, 10594(1-2), 1059408-1059408 (2018)
Separation and analysis of low molecular weight plasticizers in poly (vinyl chloride) tubes
Wang Q and Storm BK
Polymer Testing, 24(3), 290-300 (2005)
Poly (vinyl chloride)(PVC) hollow fiber ultrafiltration membranes prepared from PVC/additives/solvent
Xu J and Xu Z
Journal of Membrane Science , 208(1-2), 203-212 (2002)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Are there any additives added or is it pure PVC?
    1 answer
    1. This product does not contain any plasticizers, stabilizers, or other additives.
      Helpful?
  4. Could we know the grain size of PVC having CAS Number: 9002-86-2 MDL number: MFCD00084459
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size for this product is not determined.