Przejdź do
80828
Dimethylpropiothetin hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
DMSP, Dimethyl-3-propiothetin chloride, Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2S· HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.66
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤5.0% water
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S+](CCC(=O)[O-])(C)C.Cl
InChI
1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
RRUMKKGRKSSZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethylpropiothetin is a natural product found in the organisms of saline environment such as algae and aquatic plants.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
370229542632573
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
VETRANAL®
impurities
≤5.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Demethylation of dimethylsulfoniopropionate and production of thiols in anoxic marine sediments
Kiene PR and Taylor FB
Applied and Environmental Microbiology, 54(9), 2208-2212 (1988)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
80828-100MG04061832992488