Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 497,00 zł |
Informacje o tej pozycji
497,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥93% (GC)
optical activity
[α]/D -60±2°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
InChI key
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade FG, Kosher, natural |
| assay ≥93% (GC) | assay - | assay ≥90.0% (GC) | assay ≥95% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 95426-1ML | 04061833316078 |