Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
615,00 zł
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
D-cycloserine, 0.4 g/L , 4-methylumbelliferylphosphate disodium salt, 0.1 g/L , sucrose, 5.0 g/L
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
storage temp.
2-8°C
suitability
Clostridium spp.
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) environmental | application(s) agriculture | application(s) environmental | application(s) bioburden testing |
| suitability Clostridium spp. | suitability selective and differential for Clostridium perfringens | suitability Campylobacter spp. | suitability selective and differential for Clostridium spp. |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?