Przejdź do
80139
Undecanal
analytical standard
Synonim(y):
Undecyl aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.29
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-972-6
Beilstein/REAXYS Number:
1753213
MDL number:
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.94 (vs air)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.4322 (lit.)
bp
109-115 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5958194000442719
Undecanal analytical standard
Supelco
80139
Undecanal
Decanal analytical standard
Supelco
59581
Decanal
Undecane analytical standard
Supelco
94000
Undecane
Nonanal analytical standard
Supelco
442719
Nonanal
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
bp
109-115 °C/5 mmHg (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.4322 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429
refractive index
n20/D 1.417 (lit.), n20/D 1.418
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Undecanal
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
221.0 °F
flash_point_c
105 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)