Przejdź do
80135
Diisodecyl phthalate
Selectophore, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.66
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
NACRES:
NB.61
EC Number:
247-977-1
Beilstein/REAXYS Number:
2171889
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (sum of isomers, GC), ≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.486
density
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCCCCCCCC(C)C)C1=C(C(OCCCCCCCC(C)C)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
InChI key
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
General description
Diisodecyl phthalate (DIDP) is a dialkyl or aryl/alkyl diesters of phthalic acid that belongs to phthalate group. It is mostly used as a plasticizer in the manufacturing of PVC membrane electrodes.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
DIDP is used to quantify the analyte in urban stormwater, stormwater sediment, and snow samples by electrochemical and chromatography methods.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
424468.1473280030
assay
≥99.0% (sum of isomers, GC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Selectophore
product line
-
product line
-
product line
Selectophore
refractive index
n20/D 1.486
refractive index
n20/D 1.477-1.481
refractive index
-
refractive index
-
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
description
for ion-selective electrodes
form
liquid
form
-
form
liquid
form
viscous liquid (clear)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - closed cup
flash_point_c
275.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
26761-40-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthias Wormuth et al.
Risk analysis : an official publication of the Society for Risk Analysis, 26(3), 803-824 (2006-07-13)
Phthalic acid esters (phthalates) are used as plasticizers in numerous consumer products, commodities, and building materials. Consequently, phthalates are found in human residential and occupational environments in high concentrations, both in air and in dust. Phthalates are also ubiquitous food
Katell Fiselier et al.
Journal of separation science, 28(16), 2144-2152 (2005-12-02)
Injector-internal thermal desorption from edible oil or fat is a convenient sample preparation technique for the analysis of solutes in lipids or extracts from fatty foods. The injector temperature is selected to vaporize the solutes of interest while minimizing evaporation
Kayoko Kato et al.
Toxicology, 236(1-2), 114-122 (2007-05-15)
Diisodecyl phthalate (DiDP) is an isomeric mixture of phthalates with predominantly 10-carbon branched-dialkyl chains, widely used as a plasticizer for polyvinyl chloride. The extent of human exposure to DiDP is unknown in part because adequate biomarkers of exposure to DiDP
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
80135-10ML04061832974446
80135-50ML04061832974453
Questions
  1. Stehen auf der Flasche die Referenzwerte für DIN 75201 Verfahren A (Reflektometerwert) und Verfahren B (gravimetrischer Wert)? Gibt es ein Verfallsdatum?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is intended for use in ion selective electrodes and is not certified or tested for use in DIN 75201 testing.