Przejdź do
80030
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Selectophore
Synonim(y):
DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), Dioctyl phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-211-0
Beilstein/REAXYS Number:
1890696
MDL number:
Bp:
386 °C (lit.)
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
viscous liquid (clear)
bp
386 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI key
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), is a phthalate ester which is a dialkyl or aryl/alkyl diesters of phthalic acid. It is mostly used as additives for imparting flexibility to polymers in plastics technology. Generally, phthalate ester are hydrophobic compounds which displays strong potential for adsorption.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
DEHP may be used as plasticisers in studying the transcriptional activity of human sodium/iodide symporter.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
367356726147994
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
viscous liquid (clear)
form
-
form
-
form
-
bp
386 °C (lit.)
bp
386 °C (lit.)
bp
386 °C (lit.)
bp
-
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
description
-
product line
Selectophore
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) phthalate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
200 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
117-81-7
CAS No.
117-81-7
CAS No.
117-81-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oral toxicity of bis(2-ethylhexyl) phthalate during pregnancy and suckling in the Long-Evans rat.
Arcadi FA
Food And Chemical Toxicology, 36(11), 963-970 (1998)
Removal of bis(2-ethylhexyl) phthalate at a sewage treatment plant.
Marttinen SK
Water Research, 37(6), 1385-1393 (2003)
Océane Albert et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 164(1), 129-141 (2018-06-27)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a widely used plasticizer, is a ubiquitous environmental contaminant and may act as an endocrine disruptor. Early life exposures to DEHP may result in anti-androgenic effects, impairing the development of the male reproductive tract. However, data on
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
80030-25ML04061832974330
80030-5ML04061832974347
80030-1ML04061832974323
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this chemical suitable for HPLC and LC-QTOF analysis?
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability for HPLC or LC-QTOF analysis. However, products 36735 and 67261, which are the same compound and have the same CAS number, are verified for suitability in HPLC and GC.
      Helpful?
  4. What is the solubility of product 80030, BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE?
    1 answer
    1. The product is slightly soluble in water at 0.27 mg/L at 25°C. It is generally soluble in organic solvents and hydrocarbons.