Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł 582,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4KNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-046-6
Beilstein/REAXYS Number:
3598719
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
powder
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
impurities
≤0.5% water
mp
>300 °C (lit.)
functional group
imide
SMILES string
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Application
Phthalimide potassium salt (PPI) is widely used for the synthesis of primary amines from corresponding alkyl halides, known as Gabriel synthesis. Some of the other applications are:
- Preparation of phthalimidogold precatalyst for gold catalysis.[1]
- It can be used in the palladium-catalyzed enantioselective synthesis of α- and β-amino acids.
- Potassium phthalimide is as an effective organocatalyst for the cyanosilylation of carbonyl compounds to synthesize cyanohydrin trimethylsilyl ethers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (NT) | assay 98% | assay ≥99.0% (NT) | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form solid |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) |
| impurities ≤0.5% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| functional group imide | functional group imide | functional group ester | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalimide potassium salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
346.3 °F - closed cup
flash_point_c
174.6 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
One-pot synthesis of core-expanded naphthalene diimides: enabling N-substituent modulation for diverse n-type organic materials.
Hu Y, et al.
Organic Letters, 14(1), 292-295 (2011)
A facile one-pot synthesis of N-substituted phthalimides using a catalytic amount of crown ether.
Soai K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 55(5), 1671-1672 (1982)
γ?Aminobutyric Acid
DeWitt C C
Organic Syntheses, 4-4 (1943)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 79790-500G | 04061831832419 |
| 79790-100G | 04061831823448 |