Przejdź do
63405
Methyl potassium malonate
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
Monomethyl malonate potassium salt, Potassium monomethyl malonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
881,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCOCH2COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-886-8
Beilstein/REAXYS Number:
3633585
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
functional group
ester
SMILES string
[K+].COC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Application
Methyl potassium malonate can be used in the total synthesis of (±)-vincorine, an akuammiline alkaloid which can find applications in biology. It can also be used to synthesize a key keto proline ester intermediate to prepare acutumine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3608997979063409
description
≥99.0% (NT)
description
98%
description
purum, ≥99.0% (NT)
description
≥97.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
98%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥97.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
functional group
ester
functional group
ester
functional group
imide
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)