Przejdź do
79593
(−)-Bilobalide
analytical standard
Synonim(y):
Bilobalide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@]23C(=O)O[C@@H]4OC(=O)[C@H](O)C134
InChI
1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13+,14+,15?/m0/s1
InChI key
MOLPUWBMSBJXER-DXPZGIEZSA-N
General description
(−)-Bilobalide is a Ginkgo terpenoid, available as the main pharmacological component in Ginkgo biloba extract. It exhibits neuroprotectant activity.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
(−)-Bilobalide may be used as an analytical rstandard for the quantification of the analyte in biological samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9497018309B9031
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
LC-ESI-MS determination of bilobalide and ginkgolides in canine plasma
Tang J, et al.
Chromatographia, 63(1-2), 53-58 (2006)
Jiangang Shen et al.
Chinese medicine, 6, 8-8 (2011-02-25)
EGb761 is a standard extract from the leaves of Ginkgo biloba (Yinxing) containing ginkgo-flavone glycosides and terpenoid. The flavonoid components of EGb761 scavenge free radicals and protect myocardia from ischemia-reperfusion injury. The present study aims to determine the effects of
Simultaneous determination of ginkgolides A, B, C and bilobalide in plasma by LC-MS/MS and its application to the pharmacokinetic study of Ginkgo biloba extract in rats
Xie J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 864(1-2), 87-94 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
79593-10MG04061834090786