Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 797,00 zł |
Informacje o tej pozycji
797,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12OC(=O)[C@@H](C)[C@]1(O)[C@@]34OC5OC(=O)[C@H](O)C56[C@@H]([C@H](O)[C@@H](OC3=O)[C@@]46[C@H]2O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H24O11/c1-5-12(24)28-11-8(22)18-10-6(21)7(16(2,3)4)17(18)9(23)13(25)30-15(17)31-20(18,14(26)29-10)19(5,11)27/h5-11,15,21-23,27H,1-4H3/t5-,6+,7+,8+,9+,10-,11+,15?,17?,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
AMOGMTLMADGEOQ-CFTQXCTRSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) food and beverages |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginkgolide C
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?