Przejdź do
78321
Chlorpropham-(isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Chlorpropham-d7, Isopropyl-d7 N-(3-chlorophenyl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
748,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D7H5ClNO2
Masa cząsteczkowa:
220.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
748,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Chlorpropham-(isopropyl-d7) is an isotope-labeled analog of the phenylcarbamate pesticide chlorpropham, wherein all the isopropyl protons are replaced by deuterium.
Application
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM435518075745393
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
environmental
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Residue levels of chlorpropham in individual tubers and composite samples of postharvest-treated potatoes
Lentza-Rizos C and Balokas A
Food Chemistry, 49(2), 710-714 (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
78321-5MG04061832946498