Przejdź do
77403
ε-Caprolactam
analytical standard
Synonim(y):
2-Oxohexamethyleneimine, Aza-2-cycloheptanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-313-2
Beilstein/REAXYS Number:
106934
MDL number:
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
707 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
bp
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
InChI key
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
ε-Caprolactam is used in the manufacture of polyamides. It is also used to produce nylon 6.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM01483C22048.02800
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.0014 hPa ( 20 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bioremediation of ε-caprolactam from Nylon-6 waste water by use of Pseudomonas aeruginosa MCM B-407.
Kulkarni RS, et al.
Current Microbiology, 37(3), 191-194 (1998)
Examination of organic trace contamination and thermo-oxidative deterioration of ε-caprolactam by high-performance liquid chromatography.
Eppert G, et al.
Journal of Chromatography A, 508, 149-158 (1990)
P Gross
Critical reviews in toxicology, 13(3), 205-216 (1984-01-01)
In general, this literature review indicates that epsilon-caprolactam has a relatively low toxicity to humans. This low-degree of toxicity is attributable in part to its rapid elimination as demonstrated by experimental studies on animals. Human studies are mostly those based
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
457078-1G04061832341873
77403-100MG04061832931098