Przejdź do
C2204
ε-Caprolactam
99%
Synonim(y):
epsilon-Caprolactam, 2-Oxohexamethyleneimine, Aza-2-cycloheptanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
85,20 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-313-2
Beilstein/REAXYS Number:
106934
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
85,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
autoignition temp.
707 °F
expl. lim.
8 %
bp
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
InChI key
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
ε-Caprolactam can be used as a precursor for the production of nylon-6 by ring-opening polymerization.It is also microwave irradiated with ε caprolactone in the presence of an anionic catalyst to yield poly(ε caprolactam-co-ε-caprolactone).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
283010A94654682675
description
99%
description
99%
description
98%
description
96%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
bp
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
form
crystals
form
-
form
crystals
form
liquid
mp
68-71 °C (lit.)
mp
-
mp
150-153 °C (lit.)
mp
-
autoignition temp.
707 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ε-Caprolactam
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-60-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?