Przejdź do
76731
Density Standard 870 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonim(y):
Mineral oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
862,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
232-455-8
MDL number:
862,50 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Application
This density CRM is used for the calibration of all types of laboratory density meters in the test temperature range of 10 to 50 °C.
Features and Benefits
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
  • Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
  • Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1180M8410330760
format
mixture
format
-
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
O4375-250IU04061834233824
O3251-5000IU04061832820927
O070000004061833793947
O3251-1000IU04061834227366
O3251-500IU04061834227403
O4375-1000IU04061834233800
1491300-1VL04061838626110
76731-10ML04061838186409