Przejdź do
M8410
Mineral oil
light oil, (neat)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
91,50 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-455-8
MDL number:
91,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
light oil
storage condition
protect from light
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
room temp
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Application
Mineral oil has been used as an overlay in microdrop embryo cultures.
Analysis Note
This material is tested as an overlay in microdrop embryo cultures. (All embryo tested materials are tested using mouse embryos.) Typically BCF1 x BDF1 hybrids are used. The oil is primarily used to prevent evaporation of the medium, particiularly when performing embryo manipulations.1 The procedure is as follows: 1-cell (BCF1 X BDF1) embryos were cultured in triplicate microdrops of embryo-tested HTF (Human Tubal Fluid) medium supplemented with 0.4% BSA. For a valid assay, at least 70% of 1-cell stage control embryos must develop to the blastocyst stage within 96 hours. For product release, at least 80% of 1-cell stage test embryos must develop to the blastocyst stage within 96 hours with the tested material.
Disclaimer
This product is not sterile. Mineral oil is difficult to sterilize. It can only be sterilized by careful filtration of the warmed oil. It is assumed antibiotics will be added to the cell culture medium. Otherwise, Prod. No. M5310 should be used, as it is sterile filtered.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5904M5310M3516
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
light oil
form
light oil
form
light oil
form
light oil
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.82-0.88 g/mL at 25 °C
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mineral oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the shelf life of this oil?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis. Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can M8410 Sigma-Aldrich Mineral oil be used for the deparaffinization of FFPE samples, and is it compatible with downstream histological or molecular analyses like immunohistochemistry or RNA/DNA extraction?
    1 answer
    1. This product has not been validated for deparaffinization of formalin-fixed, paraffin-embedded samples. However, an article in "Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology" (2014 Sep;22(8):623-6) indicated that mineral oil appears to work well for deparaffinizing these samples and for DNA extraction.
      Helpful?
  3. Hello,I´m looking for a mineral oil for sulfur pattern production. It´s difficult to find an oil in which the content of sulfur compounds appears in the COA. Can you inform if there´s a possibility of sulfur contamination in the production of mineral oil?
    1 answer
    1. The manufacturing process for this product is considered proprietary. Currently, there is no product option available that is tested for the presence of sulfur.
      Helpful?
  4. ıs this suitable for preparation of carbon paste electrode?
    1 answer
    1. This material has not been validated in the process of making carbon paste electrodes. However, if the specifications (found below) meet your requirements, then there is no reason that they can't be used in this process.
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/990/164/M8410-BULK.pdf
      Helpful?
  5. Hello, Does this product have an odour? I want to use it for an olfactory memory assay, so needs to be odourless
    1 answer
    1. According to Section 9 of the Safety Data Sheet, this is an odorless chemical.
      Helpful?
  6. What is the composition of the oil? Where does it comes from?
    1 answer
    1. M8410 is a light oil. Mineral oil is a complex mixture of different hydrocarbons and its typical composition is as follows:
      Paraffinic oils, based on n-alkanes, 15-60%
      Naphthenic oils, based on cycloalkanes, 30%-60%
      Aromatic oils, based on aromatic hydrocarbons, 3-30%
      Light and heavy mineral oil differ in terms of composition, viscosity, and density.
      Mineral oil with an alkyl chain carbon number of 15 to 25 is categorized as light oil whereas 25 to 50 as heavy oil.
      Light oil has a density of 0.83–0.86 kg L-1 whereas heavy oil has 0.875–0.905 kg L-1
      Light mineral oil is less occlusive than heavy mineral oil as it contains more cyclic (saturated) molecules
      Additional Links: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/326/294/m8410pis.pdf and a second document: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/990/164/M8410-BULK.pdf