Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 608,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
608,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
37-40 °C (lit.), 37-41 °C
format
neat
functional group
ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
BDXAHSJUDUZLDU-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98.5% (GC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 74208-5G | 04061837612787 |
| 74208-1G | 04061837612770 |