Przejdź do
76357
Patent blue VF sodium salt
suitable for microscopy
Synonim(y):
Acid blue 1 sodium salt, Disulfin blue VN 150 sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31N2NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.66
EC Number:
204-934-1
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
42045
Beilstein/REAXYS Number:
4108121
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2160527816198218
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Injecting patent blue dye V for sentinel lymph node biopsy without skin staining.
S Johnson et al.
Annals of the Royal College of Surgeons of England, 94(4), 277-278 (2012-05-23)
D Pavlista et al.
Ceska gynekologie, 77(3), 251-254 (2012-07-12)
Lymphatic mapping is a method to find and preserve upper extremity lymphatics during axillary surgery (axilla clearance and sentinel node biopsy) in breast cancer patients. This may reduce the incidence of lymphedema. We examined on anatomical model, if the lymphatic
Vernon K Sondak et al.
Annals of surgical oncology, 20(2), 680-688 (2012-10-12)
[(99m)Tc]Tilmanocept is a CD206 receptor-targeted radiopharmaceutical designed for sentinel lymph node (SLN) identification. Two nearly identical nonrandomized phase III trials compared [(99m)Tc]tilmanocept to vital blue dye. Patients received [(99m)Tc]tilmanocept and blue dye. SLNs identified intraoperatively as radioactive and/or blue were
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
76357-25G-F04061832922881
76357-5G-F04061832922898
Questions
  1. How to know the expiration date of Patent blue VF sodium salt for microscopy (76357)
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.