Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
InChI key
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
General description
Application
Ginkgolic acid C15:1 may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Ginkgo biloba plant extracts, and dietary supplements using chromatography techniques.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| assay ≥80% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginkgolic acid C15:1
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
509.9 °F - (calculated)
flash_point_c
265.5 °C - (calculated)
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 75741-5MG | 04061832916569 |