Przejdź do
55822
Ginkgolic acid C17:1
analytical standard
Synonim(y):
6-[(10Z)-Heptadecenyl]salicylic acid, Ginkgolic acid II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.56
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C24H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(25)23(21)24(26)27/h7-8,17,19-20,25H,2-6,9-16,18H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-
InChI key
MBYNDKVOZOAOIS-FPLPWBNLSA-N
General description
Ginkgolic acid C17:1 is a toxic phenolic compound obtained from the leaves and fruits of Ginkgo biloba.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ginkgolic acid C17:1 may be used as a reference standard for the determination of ginkgolic acid C17:1 content in Ginkgo biloba leaves using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL892077574101390590
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of ginkgolic acids by high performance liquid chromatography.
QLY, et al.
Yao Xue Xue Bao = Acta Pharmaceutica Sinica, 37(7), 555-558 (2002)
Muhammad Nadeem Akhtar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(13), 4097-4103 (2011-06-07)
Bioassay-guided extraction of the stem bark of Knema laurina showed the acetylcholinesterase (AChE) inhibitory activity of DCM and hexane fractions. Further repeated column chromatography of hexane and DCM fractions resulted in the isolation and purification of five alkenyl phenol and
Edible Medicinal And Non Medicinal Plants (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
55822-5MG04061834391159