Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 48 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
1340,00 zł
Nazwa produktu
HybriScan™I Lactobacillus brevis, suitable for food and beverages, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybridization
usage
sufficient for 48 reactions
Quality Level
manufacturer/tradename
(HybriScan™)
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactobacillus spp.
General description
Features and Benefits
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) |
| suitability Lactobacillus spp. | suitability Lactobacillus spp. | suitability Lactobacillus spp. | suitability Leuconostoc spp. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Powiązane treści
Szybkie badanie molekularne napojów, wody, ścieków i żywności pod kątem obecności mikroorganizmów
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 75724-48TESTS | 04061835497270 |