Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł |
Informacje o tej pozycji
203,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396
bp
142 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(C)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI key
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Stereocontrolled total synthesis of a naturally occuring indole alkaloid, (−)-aspidophytine.
- Conversion of allylic alcohols to γ,δ-unsaturated esters under mild acidic condition, a reaction popularly known as Johnson–Claisen rearrangement.
- Synthesis of heterocycles such as 2-oxazolines and quinazolin-4(3H)-one derivatives.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.876 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.891 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 142 °C (lit.) | bp 142 °C (lit.) | bp 155-160 °C (lit.) | bp 146 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.396 | refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.402 (lit.) | refractive index n20/D 1.391 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethyl orthoacetate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
102.2 °F - Non-equilibrium method
flash_point_c
39 °C - Non-equilibrium method
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-39-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B5386-5MG | 04061832895789 |
| B5386-100MG | 04061833433782 |
| B5386-25MG | 04061833433799 |
| 75580-500ML | 04061837015960 |
| 75580-100ML | 04061837015953 |