Merck
T60453
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoformate
reagent grade, 98%
Synonim(y):
1,1,1-Triethoxymethane
About This Item
Wzór liniowy:
CH(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
605384
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
5.11 (vs air)
ciśnienie pary
2.9 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
tw
146 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
gęstość
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triethylorthoformate is an organic compound that is soluble in most organic solvents. It is commonly used as a solvent for thallium trinitrate oxidation reactions.
Zastosowanie
Triethyl orthoformate can be used as a:
  • Precursor for the controlled release of ethylformate(EF) vapor.
  • Solvent in the experimental determination of the solubility of ε-CL-20 at different temperatures (ranging from 278.15 to 318.15K) and a constant pressure of 0.1 MPa.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Measurement and Correlation of the Solubility of $\varepsilon$-CL-20 in 12 Organic Solvents at Temperatures Ranging from 278.15 to 318.15 K
Lv P, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 62(3), 961-966 (2017)
In-package fumigation of blueberries using ethyl formate: Effects on spotted-wing drosophila (Drosophila suzukii Matsumura) mortality and fruit quality
Zaitoon A, et al.
Food Packaging and Shelf Life, 30, 100717-100717 (2021)
Triethyl orthoformate
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)