Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
Informacje o tej pozycji
825,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.411
bp
171-172 °C (lit.)
density
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Kosher, natural | grade FG, Halal, Kosher | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 341126-100MG | 04061833546864 |
| 48838 | 04061837423970 |
| 387614-227G | 04061837858482 |
| CRM44609 | 04061833542064 |
| CRM47949 | 04061833542514 |
| 387614-PZ | 04061823974615 |
| 743593-390G-EU | 04061833021958 |
| 779202-1L | 04061838129550 |
| 779202-100ML | 04061832940847 |
| 779202-25ML | 04061832940854 |
| 75218-1ML | 04061832907246 |
| 75218-5ML | 04061832907253 |