Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2270,00 zł
description
anionic
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur™
mol wt
232.27 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- For the retention of catechols in reversed-phase high-performance liquid chromatography of catecholamines and their congeners.
- For the separation of asymmetric dimethylhydrazine (ADMH) and its decomposition products using ion-pair chromatography.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form crystals | form powder | form solid | form powder |
| suitability corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test | suitability - | suitability - | suitability - |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥95% | assay - | assay - |
| mp 195 °C (dec.) (lit.) | mp 195 °C (dec.) (lit.) | mp 195 °C (decomposition) | mp 178 °C |
| description anionic | description anionic | description - | description - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 75073-10G | 04061832899084 |