Przejdź do
1.12268
Sól sodowa siarczanu oktylu
for surfactant tests
Synonim(y):
Siarczan oktylu sodu
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
888,00 zł
666,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
52 490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.27
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-535-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
666,00 zł
Cena katalogowa888,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposition)
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Desorpcja/jonizacja laserowa wspomagana matrycą: Siarczan oktylu sodu został oceniony jako matryca w MALDI-TOF MS dla aminokwasów, wykazując jego potencjał w zwiększaniu wydajności jonizacji w analizach proteomicznych (Yazdabadi et al., 2021).
  • Ultradźwiękowa synteza stabilnych mikrokapsułek wypełnionych olejem: W badaniu tym zbadano ultradźwiękową syntezę mikrokapsułek wypełnionych olejem przy użyciu tiolowanego chitozanu, potencjalnie z udziałem pochodnych, takich jak tiolakton ᴅʟ-N-acetylohomocysteiny, w celu poprawy stabilności i właściwości funkcjonalnych. Badania zapewniają wgląd w zaawansowane techniki mikrokapsułkowania istotne w zastosowaniach farmaceutycznych i przemysłowych (Źródło).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne; obliczone dla wysuszonej substancji): ≥ 99
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Chlorek (Cl): ≤ 0.1 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,004 %
Wolny oktanol (GC): ≤ 0,1 %
Popiół siarczanowy: 29,0 - 32,0 %
Strata przy suszeniu (60 °C; próżnia): ≤ 1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O400375073389153
form
solid
form
powder
form
crystals
form
powder
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
195 °C (decomposition)
mp
195 °C (dec.) (lit.)
mp
195 °C (dec.) (lit.)
mp
-
pH
6-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2