Przejdź do
74777
Astragaloside IV
>98.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H68O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
784.97
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106200
MDL number:
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC), >98.0%
form
powder
SMILES string
CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]2[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H]6C(C)(C)[C@H](CC[C@@]67C[C@@]47CC[C@]23C)O[C@@H]8OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C41H68O14/c1-35(2)24(54-33-29(48)26(45)20(44)17-51-33)9-11-41-18-40(41)13-12-37(5)31(39(7)10-8-25(55-39)36(3,4)50)19(43)15-38(37,6)23(40)14-21(32(35)41)52-34-30(49)28(47)27(46)22(16-42)53-34/h19-34,42-50H,8-18H2,1-7H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34+,37+,38-,39+,40-,41+/m0/s1
InChI key
QMNWISYXSJWHRY-YLNUDOOFSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-inflammatory.
Other Notes
Chemical constituent of Astragali radix
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151561503843659
assay
≥98.0% (TLC), >98.0%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyan Gu et al.
Molecular medicine reports, 6(1), 115-120 (2012-04-17)
Astragaloside IV (AS-IV) has been noted for its reduction of eosinophilic airway inflammation in a murine model of chronic asthma. To gain a better understanding of the mechanisms involved in this anti-inflammatory phenomenon, the effect of AS-IV on human blood
Rui-Na Zhou et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 27(6), 586-597 (2012-06-08)
Astragaloside IV (AIV) is the most abundant saponin and a marker compound in Astragali Radix, a Chinese herb notable for its anti-aging and immune-enhancing effects. The present study investigated the role of intestinal bacterial conversion in the in vivo fate
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 709-709 (1983)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
74777-1MG04061832891781