Przejdź do
74595
(±)-Glycidol
analytical standard
Synonim(y):
(±)-Oxirane-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-128-3
Beilstein/REAXYS Number:
383562
MDL number:
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.15 (vs air)
vapor pressure
0.9 mmHg ( 25 °C)
assay
≥95.0% (GC)
autoignition temp.
780 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.429-1.437, n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
InChI key
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycidol is an aliphatic epoxide which may be used as a stabilizer in the manufacture of vinyl polymers, as an additive for oil and synthetic hydraulic fluids, and also as a diluent in some epoxy resins.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
770677341773124
Glycerol analytical standard
Supelco
77067
Glycerol
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
161.6 °F
flash_point_c
72 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
556-52-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carcinogenicity of glycidol in F344 rats and B6C3F1 mice.
Irwin RD, et al.
Journal of Applied Toxicology, 16(3), 201-209 (1996)
NTP Toxicology and Carcinogenesis Studies of Glycidol (CAS No. 556-52-5) In F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Gavage Studies).
National Toxicology Program and others
National Toxicology Program Technical Report Series, 374(3), 1-1 (1990)
Hirotoshi Akane et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 34(12), 1389-1399 (2014-01-08)
We previously found that exposure to glycidol at 1000 ppm in drinking water caused axonopathy in maternal rats and aberrations in late-stage hippocampal neurogenesis, targeting the process of neurite extension in offspring. To identify the profile of developmental neurotoxicity of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
74595-100MG04061832890128