Przejdź do
74346
Phenylpyruvic acid
analytical standard
Synonim(y):
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
798,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
EC Number:
205-847-1
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
2207312
MDL number:
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC), 97.0-103.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-154 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40541286958P8001
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
mp
150-154 °C (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
150-154 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
74346-100MG04061832888583