Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł 1447,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-847-1
Beilstein/REAXYS Number:
2207312
MDL number:
Assay:
98%
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
150-154 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ketone, phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 99% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 150-154 °C (lit.) | mp 122-124 °C (lit.) | mp 122-124 °C (lit.) | mp 45-48 °C (lit.) |
| functional group phenyl, carboxylic acid, ketone | functional group phenyl, carboxylic acid, hydroxyl | functional group hydroxyl, phenyl, carboxylic acid | functional group phenyl, carboxylic acid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylpyruvic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?