Przejdź do
74173
Preston Broth Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Prime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO 10272-1:2017
Quality Level
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 1.0 g/L , peptone, 10.0 g/L , peptose*, 10.0 g/L (*equivalent to enzymatic digest of animal tissues), sodium chloride, 5.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
Campylobacter spp.
Application
Do selektywnego wzbogacania i hodowli gatunków Campylobacter. Skład i kryteria wydajności tego podłoża są zgodne ze specyfikacjami określonymi w normie ISO 10272-1:2017.
Preparation Note
Zawiesić 25 gramów w 945 ml oczyszczonej/destylowanej wody. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 45-50°C i aseptycznie dodać 50 ml sterylnej lizowanej krwi końskiej oraz odtworzoną zawartość 2 fiolek Preston Selective Supplement (nr kat. 38390). Dobrze wymieszać i dozować do sterylnych probówek lub kolb zgodnie z życzeniem.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
171563894867454
suitability
Campylobacter spp.
suitability
selective for Yersinia spp.
suitability
Cronobacter spp.
suitability
selective for Campylobacter spp.
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
agency
according to ISO 10272-1:2017
agency
according to ISO 10273:2017
agency
according to ISO 22964:2017
agency
according to ISO 10272
composition
agar, 1.0 g/L , peptose*, 10.0 g/L (*equivalent to enzymatic digest of animal tissues), peptone, 10.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L
composition
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , irgasan (trichlosan), 0.001 g/L , magnesium chloride.6H2O, 60 g/L , malachite green, 0.01 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 1 g/L
composition
bromocresol purple, 4 mg/L , meat extract, 3.0 g/L , peptone, 10.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sucrose, 10.0 g/L
composition
enzymatic digest of animal tissues, 10 g/L , α-ketoglutaric acid, 1.0 g/L , lactalbumin hydrolysates, 5.0 g/L , sodium carbonate, 0.6 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sodium metabisulfite, 0.5 g/L , sodium pyruvate, 0.5 g/L , yeast extract, 5.0 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
pathogen testing
sample preparation, microbiology
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
74173-500G04054839931963