Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
558,00 zł
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.), n20/D 1.511
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
InChI key
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| density 1.04 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.04 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.999 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 197-198 °C/11 mmHg (lit.) | bp 197-198 °C/11 mmHg (lit.) | bp 65-67 °C (lit.) | bp 218 °C/1.5 mmHg (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.508 (lit.), n20/D 1.511 | refractive index n20/D 1.508 (lit.) | refractive index n20/D 1.407 (lit.) | refractive index n20/D 1.503 |
| product line Selectophore™ | product line - | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitrophenyl octyl ether
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 73732-100ML | 04061832883564 |
| 73732-5ML | 04061832883588 |
| 73732-25ML | 04061832883571 |