Przejdź do
87369
Tetrahydrofuran
≥99.5%, ≥99.5% (GC), for ion-selective electrodes, contains 250 ppm BHT as inhibitor, Selectophore
Synonim(y):
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
983,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2)3CH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191501
EC Number:
203-726-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102391
Assay:
≥99.5% (GC), ≥99.5%
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, Selectophore, ≥99.5%
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
description
for ion-selective electrodes, solvent for preparation of membranes
product line
Selectophore
assay
≥99.5% (GC), ≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
contains
250 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
impurities
≤0.01% water
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrahydrofuran (THF), an organic compound which belongs to saturated cyclic ether group. It is mainly used as solvent for PVC and organoalkali compounds. It is also used in lithium batteries.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
THF has been used to realise PVC membrane from electrode, during a study to design, fabricate and electrochemically characterize miniaturised thin- and thick-film Ag/AgCl reference electrodes.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
676764360589178810-M
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Strategies of miniaturised reference electrodes integrated in a silicon based ?one chip? pH sensor.
Simonis, Anette, et al.
Sensors, 3.9, 330-339 (2003)
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)
Eliane M de Oliveira et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(5), 1682-1689 (2012-12-19)
We report elastic integral, differential and momentum transfer cross sections for low-energy electron scattering by the cellulose components β-D-glucose and cellobiose (β(1 → 4) linked glucose dimer), and the hemicellulose component β-D-xylose. For comparison with the β forms, we also
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
87369-500ML04061833052679
87369-100ML04061833052655
87369-10ML04061838196736
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?