Przejdź do
73075
M-PA Selective Supplement
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Pseudomonas aeruginosa.
Preparation Note
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 5 ml of sterile distilled water. Mix well and aseptically add it to 1000 ml of sterile, molten cooled (45-50ºC) M-PA Agar Base (Cat. No.42800). Mix well and aseptically pour into sterile petri plates.
Other Notes
Composition
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Sulphapyridine 176mg
Kanamycin 8.5mg
Nalidixic acid 37mg
Amphotericin B 5mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
94029P960217119
application(s)
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)