Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 225,00 zł |
Informacje o tej pozycji
225,00 zł
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 vials
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
Polymyxin B Sulphate 50,000 units
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| suitability bacteria | suitability Streptococcus spp. | suitability Aeromonas spp. | suitability Klebsiella spp. |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?