Przejdź do
72999
Viridiflorol
analytical standard
Synonim(y):
(1aR,4S,4aS,7R,7aS)-1,1,4,7-Tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol, [1aR-(1aα,4β,4aβ,7α,7aβ,7bα)]-Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
209-003-3
MDL number:
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@](O)(C)[C@]3([H])[C@@]2([H])[C@H](C)CC3
InChI
1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12-,13-,15+/m1/s1
InChI key
AYXPYQRXGNDJFU-IMNVLQEYSA-N
General description
Viridiflorol belongs to the class of aromadendrene sesquiterpenoids, isolated from the leaves of Salvia officinalis and detected in leaves of Salvia triloba.
Application
Viridiflorol may be used as a reference standard in the determination of viridiflorol in different types of Chinese eaglewood using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
519643208742575
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
single component solution
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
GC-MS analysis of volatile constituents from five different kinds of Chinese eaglewood.
LWM, et al.
Zhong Yao Cai = ZhongYaoCai = Journal of Chinese Medicinal Materials, 30(5), 551-555 (2007)
The presence of viridiflorol in Salvia officinalis.
Karl C, et al.
Planta Medica, 44(03), 188-189 (1982)
Biomimetic Synthesis of (+)-Ledene,(+)-Viridiflorol,(-)-Palustrol,(+)-Spathulenol, and Psiguadial A, C, and D via the Platform Terpene (+)-Bicyclogermacrene.
Tran NC and Cramer N
Chemistry?A European Journal , 20(34), 10654-10660 (2014)