Przejdź do
42575
Dehydrocostus lactone
analytical standard
Synonim(y):
(−)-Dehydrocostus lactone; Dehydrocostus lactone; Epiligulyl oxide, (3aS,6aR,9aR,9bS)-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, Dehydro-costus lactone (6CI,7CI), Dehydrocostuslactone, Guaia-4(15),10(14),11(13)-trien-12-oic acid, 6alpha-hydroxy-, gamma-lactone, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
optical activity
[α]/D -14.0±3.0°, c = 1 in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤2.0% water
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@@H]3[C@H](OC(C3=C)=O)[C@]21[H])=C
InChI
1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
NETSQGRTUNRXEO-XUXIUFHCSA-N
Biochem/physiol Actions
Dehydrocostuslactone (DHE) is a sesquiterpene lactone extracted from Saussurea lappa and Aucklandia lappa. The compound possess antifungal and antimycobacterial activity and exhibit a cytotoxic effect against HepG2, OVCAR-3, and HeLa cell lines.
Suppressors of cytokine signaling (SOCS) proteins negatively regulate cytokine receptor signaling. The SOCS family include eight members SOCS-1 to SOCS-7 and CIS. Dehydrocostuslactone (DHE) is a sesquiterpene lactone extracted from Saussurea lappa and Aucklandia lappa. The compound possess antifungal and antimycobacterial activity and exhibit a cytotoxic effect against HepG2, OVCAR-3, and HeLa cell lines. DHE inhibits cell proliferation not only in early-stage breast cancer MCF-7 but also in more advanced stage MDA-MB-231 cancer cells, without significant effect on H184B5F5/M10 normal mammary epithelial cells. The inhibition of breast cancer cells proliferation occurs through cell cycle blockade and apoptosis. DHE inhibits cell cycle progression and cell death through SOCS-1 and SOCS-3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3378PHL89624A86406
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
optical activity
[α]/D -14.0±3.0°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
97.0-103.0%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dehydrocostus lactone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CDS010723-250MG04061828978144
42575-10MG04061832104058