Przejdź do
72332
Nonadecanoic acid
analytical standard
Synonim(y):
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.50
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-472-4
Beilstein/REAXYS Number:
1786261
MDL number:
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
68-70 °C (lit.)
format
neat
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Application
Nonadecanoic acid has been used as an internal standard for the quantitative determination of acid catalyzed methylation of fatty acid methyl esters in microalgae, Selenastrum sp. in the presence of bacteria, using gas chromatography coupled with mass spectrometry.(GC-MS).
Nonadecanoic acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Notopterygium forbesii Boiss using high-performance liquid chromatography technique.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
919884178891446
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonadecanoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Culturing of Selenastrum on diluted composting fluids; conversion of waste to valuable algal biomass in presence of bacteria
Marika T, et al.
BioResources, 238, 205-213 (2017)
Bruno Levecke et al.
Parasites & vectors, 7, 255-255 (2014-06-03)
Cysteine proteinases (CPs) from papaya (Carica papaya) possess anthelmintic properties against human soil-transmitted helminths (STH, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura and hookworm), but there is a lack of supportive and up-to-date efficacy data. We therefore conducted two randomized controlled trials in
Ahmad Al-Mrabeh et al.
Cell metabolism, 31(2), 233-249 (2019-12-24)
The role of hepatic lipoprotein metabolism in diet-induced remission of type 2 diabetes is currently unclear. Here, we determined the contributions of hepatic VLDL1-triglyceride production rate and VLDL1-palmitic acid content to changes in intra-pancreatic fat and return of first phase
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
72332-5G-F04061832861142
72332-1G-F04061832861135